Learn More
3-Nitrobenzhydrazid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495706
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 618-94-0
Summenformel C7H7N3O3
Molekulargewicht (g/mol) 181.151
MDL-Nummer MFCD00017059
InChI-Schlüssel NQEWXLVDAVTOHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrobenzhydrazide, 3-nitrobenzoylhydrazine, m-nitrobenzhydrazide, 3-nitrobenzoic acid hydrazide, benzoic acid, 3-nitro-, hydrazide, m-nitrobenzoylhydrazide, m-nitrobenzoylhydrazine, m-nitrobenzoic hydrazide, m-nitrobenzoic acid hydrazide, benzoic acid, m-nitro-, hydrazide
PubChem CID 3291498
IUPAC-Name 3-Nitrobenzohydrazid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)NN
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Nitrobenzhydrazide
Schmelzpunkt 152°C to 155°C
Menge 5 g
Beilstein 645512
Formelmasse 181.15
Reinheit (%) ≥98%