Learn More
3-Nitrobenzolsulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473248
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
It is employed as a biochemical for proteomics research. It is also used in the preparation of: acyl-2-aminobenzimidazole analogs and 6-chloro-2-methyl-3-{1-[(3-nitrophenyl)sulfonyl]-1H-pyrazol-3-yl}imidazo[1,2-a]pyridine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als biochemische Einheit für die Proteomikforschung eingesetzt. Wird auch bei der Herstellung von: Acyl-2-Aminobenzimidazol-Analoga und 6-Chlor-2-Methyl-3-{1-[(3-Nitrophenyl)sulfonyl]-1H-Pyrazol-3-yl}imidazo[1,2-a]pyridin verwendet.
Löslichkeit
Hydrolysiert langsam in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Fern von Oxidationsmitteln, aktiven Metallen und Basen aufbewahren. Behälter an einem kühlen, trockenen Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-51-7
Summenformel C6H4ClNO4S
Molekulargewicht (g/mol) 221.611
MDL-Nummer MFCD00007435
InChI-Schlüssel MWWNNNAOGWPTQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrophenylsulfonyl chloride, 3-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-nitro, 3-nitrobenzenesulphonyl chloride, 3-nitro-benzenesulfonyl chloride, m-nitrophenylsulfonyl chloride, m-nitrobenzenesulfonyl chloride, unii-kn1z8wpl9u, benzenesulfonyl chloride, m-nitro, kn1z8wpl9u
PubChem CID 8476
IUPAC-Name 3-Nitrobenzolsulfonylchlorid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)Cl)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Nitrobenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 59°C to 63°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 746542
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes slowly in water.
Formelmasse 221.62
Reinheit (%) 98%