Learn More
3-Methylstyrol, 98 %, stab. mit 0.1 % 4-tert-Butylcatechol, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
3-Methylstyrol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol, Äther, Benzol, Aceton, Ethanol, Heptan. Löslich in Wasser (0.09 g/l) bei 20 °C.
Hinweise
Lagerung bei 4 °C.
3-Methylstyrol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol, Äther, Benzol, Aceton, Ethanol, Heptan. Löslich in Wasser (0.09 g/l) bei 20 °C.
Hinweise
Lagerung bei 4 °C.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Methylstyrene |
Namenshinweis | stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol |
CAS | 100-80-1 |
Schmelzpunkt | -82°C to -81°C |
Dichte | 0.9 |
Siedepunkt | 170°C to 171°C |
Flammpunkt | 51°C (123°F) |
Geruch | Pungent |
Summenformel | C9H10 |
Brechungsindex | 1.541 |