Learn More
3-Methylisoxazol-4-carbonsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Methylisoxazole-4-carboxylic acid |
Schmelzpunkt | 185°C to 187°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 114157 |
Formelmasse | 127.1 |
Reinheit (%) | ≥98% |