Learn More
3-Methylbutanol, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, ≥98.5% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15675880
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 l
2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
puriss p.a., ACS-Reagenz, ≥98.5 % (GC)
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-51-3
Summenformel C5H12O
Molekulargewicht (g/mol) 88.15
MDL-Nummer MFCD00002934
InChI-Schlüssel PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Synonym Isoamylalkohol, Isopentylalkohol, Isobutyl-Carbinol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
PubChem CID 31260
ChEBI CHEBI:15837
IUPAC-Name 3-Methylbutan-1-ol
SMILES CC(C)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylbutanol
Schmelzpunkt -117 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.809 g/ml bei 20 °C
Siedepunkt 131 °C bis 132 °C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHCH2CH2OH
Menge 1 l
UN-Nummer UN1105
Beilstein 1718835
Formelmasse 88.15 mol
Reinheit (%) ≥ 98.5 % (GC)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methylbutanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.