Learn More
3-Methylanisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Beschreibung
3-Methylanisole, is widely used in chemical reaction as intermediates to obtain target materials such as dyes, pharmaceuticals, perfumes, photo initiators and agrochemicals. It is also used as a solvent and in perfumery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Methylanisol wird in der chemischen Reaktion als Zwischenprodukte häufig verwendet, um Zielmaterialien wie Farbstoffe, Pharmazeutika, Parfums, Photoinitiatoren und Agrochemikalien zu erhalten. Es wird auch als Lösungsmittel und in der Parfümerie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol und unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
3-Methylanisol wird in der chemischen Reaktion als Zwischenprodukte häufig verwendet, um Zielmaterialien wie Farbstoffe, Pharmazeutika, Parfums, Photoinitiatoren und Agrochemikalien zu erhalten. Es wird auch als Lösungsmittel und in der Parfümerie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol und unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Methylanisole |
Dichte | 0.969 |
Siedepunkt | 175°C to 176°C |
Flammpunkt | 54°C (129°F) |
Geruch | Pleasant |
Brechungsindex | 1.513 |
Menge | 250 g |
UN-Nummer | UN3271 |
Beilstein | 907023 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in alcohol and insoluble in water. |