Learn More
3-Methylanisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11486964
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
3-Methylanisole, is widely used in chemical reaction as intermediates to obtain target materials such as dyes, pharmaceuticals, perfumes, photo initiators and agrochemicals. It is also used as a solvent and in perfumery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Methylanisol wird in der chemischen Reaktion als Zwischenprodukte häufig verwendet, um Zielmaterialien wie Farbstoffe, Pharmazeutika, Parfums, Photoinitiatoren und Agrochemikalien zu erhalten. Es wird auch als Lösungsmittel und in der Parfümerie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol und unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-84-5
Summenformel C8H10O
Molekulargewicht (g/mol) 122.17
MDL-Nummer MFCD00008395
InChI-Schlüssel OSIGJGFTADMDOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylanisole, 3-methoxytoluene, m-methylanisole, m-cresol methyl ether, m-methoxytoluene, benzene, 1-methoxy-3-methyl, anisole, m-methyl, methyl m-tolyl ether, m-cresyl methyl ether, methyl m-cresyl ether
PubChem CID 7530
IUPAC-Name 1-Methoxy-3-methylbenzol
SMILES COC1=CC=CC(C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylanisole
Dichte 0.969
Siedepunkt 175°C to 176°C
Flammpunkt 54°C (129°F)
Geruch Pleasant
Brechungsindex 1.513
Menge 50 g
UN-Nummer UN3271
Beilstein 907023
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol and insoluble in water.
Formelmasse 122.17
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methylanisole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 3-Methylanisole