Learn More
3-Methyl-5-phenyl-4-isoxazolcarboxylsäure, 97 %
Artikelnummer. 10213022
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 17153-21-8
Summenformel C11H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 203.197
InChI-Schlüssel GLNQCTGGLIXRRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-5-phenylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-methyl-5-phenyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 4-carboxy-3-methylisoxazol-5-yl benzene, 3-methyl-5-phenyl-4-isoxazole carboxylic acid, 3-methyl-5-phenyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylicacid, 3-methyl-5-phenyl, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl-5-phenyl
PubChem CID 2776514
IUPAC-Name 3-Methyl-5-Phenyl-1,2-Oxazol-4-Carbonsäure
SMILES CC1=NOC(=C1C(=O)O)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-5-phenyl-4-isoxazolecarboxylic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 203.2
Reinheit (%) 97%