Learn More
3-Methyl-5-(Pentafluorothio)Benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15436917
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1448317-68-7
Summenformel C8H7F5O2S
Molekulargewicht (g/mol) 262.194
MDL-Nummer MFCD16652478
InChI-Schlüssel DHRPCCNJMXXYMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-5-pentafluorosulfur benzoic acid, 3-methyl-5-pentafluoro-??-sulfanyl benzoic acid, 3-methyl-5-pentafluorothio benzoic acid, 3-methyl-5-pentafluoro-lambda6-sulphanyl benzoic acid
PubChem CID 66523589
IUPAC-Name 3-methyl-5-(pentafluor-$l^{6}-sulfanyl)benzoesäure
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)S(F)(F)(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-5-(pentafluorothio)benzoic acid
Menge 250 mg
Formelmasse 262.19
Reinheit (%) 97%