Learn More
3-Methyl-4-nitrobenzonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
Beschreibung
3-Methyl-4-nitrobenzonitrile is used to produce 4-amino-3-methyl-benzonitrile.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Methyl-4-nitrobenzonitril wird zur Herstellung von 4-Amino-3-methylbenzonitril verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Methyl-4-nitrobenzonitrile |
Schmelzpunkt | 78°C to 84°C |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3439 |
Beilstein | 2443778 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water |
Formelmasse | 162.15 |
Reinheit (%) | 97% |