Learn More
3-Methyl-4-Nitrobenzhydrazid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11413028
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72198-83-5
Summenformel C8H9N3O3
Molekulargewicht (g/mol) 195.18
MDL-Nummer MFCD00220059
InChI-Schlüssel SMRIMKXHORAHJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-4-nitrobenzhydrazide, 3-methyl-4-nitrobenzene-1-carbohydrazide, benzoicacid, 3-methyl-4-nitro-, hydrazide, 2-methyl-1-nitrobenzene-4-carbohydrazide, acmc-20an0k, maybridge1_006277, 3-methyl-4-nitrobenzoylhydrazine
PubChem CID 3308571
IUPAC-Name 3-Methyl-4-Nitrobenzohydrazid
SMILES CC1=CC(=CC=C1[N+]([O-])=O)C(=O)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-4-nitrobenzhydrazide
Schmelzpunkt 147°C to 149°C
Menge 1 g
Formelmasse 195.18
Reinheit (%) 97%