Learn More
3-Methyl-4-nitrobenzamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11490568
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3-Methyl-4-Nitrobenzamid wird als synthetisches organisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, etwas löslich in heißem Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99584-85-7
Summenformel C8H8N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
MDL-Nummer MFCD00031468
InChI-Schlüssel BCAAGQMIPKPDDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-4-nitro-benzamide, 3-methyl-4-nitro benzamide, #, benzamide, 3-methyl-4-nitro, 3-methyl-4-nitrobenzoic acid amide
PubChem CID 595900
IUPAC-Name 3-methyl-4-nitrobenzamide
SMILES CC1=CC(=CC=C1[N+]([O-])=O)C(N)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-4-nitrobenzamide
Schmelzpunkt 158°C to 160°C
Menge 5 g
Beilstein 2264048
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,slightly soluble in hot water.
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) 97%