Learn More
3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15403997
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
3-Methyl-4-nitropyrazole is a reactant used in the preparation of aminopyrazole derivatives as potent, selective and brain penetrant Leucine-rich repeat kinase 2(LRRK2) small molecule inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Methyl-4-nitropyrazol ist ein Reaktionsmittel, das bei der Herstellung von Aminopyrazol-Derivaten als potenter, selektiver und Hirn-gängiger Leucin-reicher Repeat-Kinase2 (LRRK2)-Inhibitor für kleine Moleküle verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5334-39-4
Summenformel C4H5N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 127.10
MDL-Nummer MFCD00037864
InChI-Schlüssel WTZYTQJELOHMMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-4-nitro-1h-pyrazole, 3-methyl-4-nitropyrazole, 1h-pyrazole, 3-methyl-4-nitro, 3-methyl-4-nitro pyrazole, 3-me-4-no2 pyrazole, 5-methyl-4-nitropyrazole, acmc-209l6a, ksc497o4j, 4-nitro-5-methyl-1h-pyrazole, 3-methyl-4-nitro-1h-pyrazole #
PubChem CID 79255
IUPAC-Name 5-Methyl-4-Nitro-1H-Pyrazol
SMILES CC1=C(C=NN1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole
Schmelzpunkt 131°C to 134°C
Siedepunkt 325°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 127.1
Reinheit (%) 97%