Learn More
3-Methylfuran-2-carbonsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381397
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4412-96-8
Summenformel C6H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 126.11
MDL-Nummer MFCD00014111
InChI-Schlüssel BNYIQEFWGSXIKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2-furoic acid, 2-furancarboxylic acid, 3-methyl, 3-methyl-2-furancarboxylic acid, unii-5jp68392hm, 3-methyl-furan-2-carboxylic acid, 3-methyl-2-furoicacid, methylpyromucic acid, 3-methyl furoic acid, 3-methylpyromucic acid, acmc-20a5im
PubChem CID 78127
IUPAC-Name 3-Methylfuran-2-Carbonsäure
SMILES CC1=C(OC=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-2-furoic acid
Schmelzpunkt 133°C to 137°C
Menge 5 g
Beilstein 116183
Formelmasse 126.11
Reinheit (%) ≥98%