Learn More
3-Methyl-1-Phenyl-2-Butanon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448869
Click to view available options
Menge:
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
3-Methyl-1-Phenyl-2-Butanon wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-1-phenyl-2-butanone
CAS 2893-05-2
Dichte 0.968
Siedepunkt 237°C to 240°C
Summenformel C6H15NO
Brechungsindex 1.504
MDL-Nummer MFCD00040487
Menge 5 g
Beilstein 2042880
Synonym 3-isopropoxypropylamine, 3-isopropoxy-1-propylamine, isopropoxypropylamine, 1-propanamine, 3-1-methylethoxy, 3-aminopropyl isopropyl ether, 3-1-methylethoxy-1-propanamine, 3-isopropoxy-n-propylamine, 3-isopropoxypropan-1-amine, propylamine, 3-isopropoxy, 3-propan-2-yloxy propan-1-amine
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
InChI-Schlüssel VHYUNSUGCNKWSO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)OCCCN
IUPAC-Name 3-Propan-2-yloxypropan-1-amin
Molekulargewicht (g/mol) 117.19
PubChem CID 76194
Formelmasse 162.23
Reinheit (%) 96%