Learn More
3-(Methoxycarbonyl)phenylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349485
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41221-47-0
Summenformel C9H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 177.16
MDL-Nummer MFCD00037077
InChI-Schlüssel WBGWGERFPSYHDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-carbomethoxyphenyl isocyanate, 3-isocyanatobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-isocyanato-, methyl ester, 3-methoxycarbonyl phenyl isocyanate, acmc-20akh8, methyl-3-isocyanatobenzoate, 3-carbomethoxyphenylisocyanate, methyl 3-isocyanatobenzoate, 3-isocyanato-benzoic acid methyl ester, m-methoxycarbonylphenyl isocyanate
PubChem CID 2733366
IUPAC-Name Methyl 3-Isocyanatobenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=CC(=C1)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Methoxycarbonyl)phenyl isocyanate
Schmelzpunkt 35°C to 38°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 177.16
Reinheit (%) 97%