Learn More
3-Methoxybenzensulfonamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Methoxybenzenesulfonamide |
Schmelzpunkt | 131°C to 133°C |
Menge | 1 g |
Synonym | 3-methoxybenzenesulphonamide, 3-methoxybenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 3-methoxy, benzenesulfonamide,3-methoxy, 3-sulphamoylanisole, acmc-20alqa, m-methoxybenzensulfonamid, 3-aminosulphonyl anisole, benzenesulfonamide, 3-methoxy-9ci |
Formelmasse | 187.22 |
Reinheit (%) | 97% |