Learn More
3-Methoxy-N,N-dimethylanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
N,N-Dimethyl-m-anisidin ist ein Phenylamid mit antineoplastischen und antibakteriellen Eigenschaften. Kann zur Herstellung von C20H19NO4 verwendet werden. Benötigt als Reagenz Orthotributyl und als Lösungsmittel Propan-2-ol bei einer Reaktionszeit von 90 Min.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
N,N-Dimethyl-m-anisidin ist ein Phenylamid mit antineoplastischen und antibakteriellen Eigenschaften. Kann zur Herstellung von C20H19NO4 verwendet werden. Benötigt als Reagenz Orthotributyl und als Lösungsmittel Propan-2-ol bei einer Reaktionszeit von 90 Min.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Methoxy-N,N-dimethylaniline |
Dichte | 1.031 |
Siedepunkt | 113°C to 114°C (6 mmHg) |
Brechungsindex | 1.559 |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN2810 |
Beilstein | 1423591 |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix in water. |
Formelmasse | 151.21 |
Reinheit (%) | 98% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 3-Methoxy-N,N-dimethylaniline
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 3-Methoxy-N,N-dimethylaniline