Learn More
3-Mercapto-2-pentanon, 98 %, stab. mit 0.1 % Calciumcarbonat, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Mercapto-2-pentanone |
Namenshinweis | stabilized with 0.1% Calcium carbonate |
Dichte | 0.988 |
Brechungsindex | 1.466 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3336 |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Formelmasse | 118.19 |
Reinheit (%) | 98% |