Learn More
3-Mercapto-2-Butanon, 98 %, stab. mit 0.1 % Calciumcarbonat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420687
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40789-98-8
Summenformel C4H8OS
Molekulargewicht (g/mol) 104.17
MDL-Nummer MFCD00085206
InChI-Schlüssel XLMPYCGSRHSSSX-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-mercapto-2-butanone, 2-butanone, 3-mercapto, 2-mercapto-3-butanone, 3-mercaptobutan-2-one, fema no. 3298, mercapto-3 butanone-2 french, mercapto-3 butanone-2, acmc-209jgq, 4-01-00-03993 beilstein handbook reference
PubChem CID 38679
IUPAC-Name 3-sulfanylbutan-2-on
SMILES CC(S)C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Mercapto-2-butanone
Namenshinweis stabilized with 0.1% Calcium carbonate
Dichte 1.015
Siedepunkt 50°C (18 mmHg)
Flammpunkt 47°C (117°F)
Brechungsindex 1.475
Menge 25 g
UN-Nummer UN1224
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 104.17
Reinheit (%) 98%