Learn More
3-Mercapto-2-Butanon, 98 %, stab. mit 0.1 % Calciumcarbonat, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Mercapto-2-butanone |
Namenshinweis | stabilized with 0.1% Calcium carbonate |
Siedepunkt | 50°C (18 mmHg) |
Flammpunkt | 47°C (117°F) |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN1224 |
Formelmasse | 104.17 |
Reinheit (%) | 98% |