Learn More
3-Isobutyl-1-methylxanthin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15466479
Click to view available options
Menge:
100 mg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
3-Isobutyl-1-methylxanthin wird zur Hemmung der Phenylephrin-induzierten Freisetzung von 5-Hydroxytryptamin aus neuroendokrinen Epithelzellen der Atemwegsschleimhaut (IC50 = 1.3 μmol/ml) verwendet. Hemmt auch Ionenkanäle in der neuromuskulären Endplatte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Isobutyl-1-methylxanthine
CAS 28822-58-4
Schmelzpunkt 200°C to 201°C
Summenformel C10H14N4O2
MDL-Nummer MFCD00005584
Menge 100 mg
Synonym 3-isobutyl-1-methylxanthine, ibmx, isobutylmethylxanthine, 1-methyl-3-isobutylxanthine, methylisobutylxanthine, 3-isobutyl-1-methyl-1h-purine-2,6 3h,7h-dione, xanthine, 3-isobutyl-1-methyl, 3-isobutyl-1-methyxanthine, 1h-purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1-methyl-3-2-methylpropyl, methyl-isobutylxanthine
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol.
InChI-Schlüssel APIXJSLKIYYUKG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)CN1C2=C(NC=N2)C(=O)N(C)C1=O
IUPAC-Name 1-Methyl-3-(2-Methylpropyl)-7H-Purin-2,6-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 222.25
PubChem CID 3758
ChEBI CHEBI:43253
Formelmasse 222.24
Physikalische Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Isobutyl-1-methylxanthine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 3,7-Dihydro-3-isobutyl-1-methyl-1H-purine2,6-dione