Learn More
3-Iodanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394484
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
3-Iodoanilineis used as Anilines, Aromatic Amines and Nitro Compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Iodoanilin wird als Aniline, aromatische Amine und Nitroverbindungen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Bei 4 °C. lagern Vor Licht geschützt lagern. Nicht kompatibel mit sauren Chloriden, Säureanhydriden, Säuren, Chloroformiaten und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 626-01-7
Summenformel C6H6IN
Molekulargewicht (g/mol) 219.025
MDL-Nummer MFCD00007781
InChI-Schlüssel FFCSRWGYGMRBGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-iodoaniline, benzenamine, 3-iodo, aniline, m-iodo, m-aminoiodobenzene, 3-iodobenzenamine, 1-amino-3-iodobenzene, 3-iodo-phenylamine, 3iodoaniline, 3-iodo-aniline, 3-iodophenylamine
PubChem CID 12271
IUPAC-Name 3-Iodanilin
SMILES C1=CC(=CC(=C1)I)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Iodoaniline
Schmelzpunkt 21°C to 24°C
Dichte 1.821
Siedepunkt 145°C to 146°C (15 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.684
Menge 10 g
Beilstein 636058
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 219.03
Reinheit (%) 98%