Learn More
3-Iodo-L-Tyrosin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
3-iodo-l-tyrosine is used in the inhibition of tyrosine hydroxylase. 3-iodo-L-tyrosine is used in the rapid induction of prolactin secretion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Iodo-L-Tyrosin wird bei der Hemmung der Tyrosinhydroxylase verwendet. 3-Iodo-L-Tyrosin wird zur schnellen Induktion der Prolaktinsekretion eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in verdünnter wässriger Säure und verdünnter wässriger Base.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Licht und Wärme fernhalten.
3-Iodo-L-Tyrosin wird bei der Hemmung der Tyrosinhydroxylase verwendet. 3-Iodo-L-Tyrosin wird zur schnellen Induktion der Prolaktinsekretion eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in verdünnter wässriger Säure und verdünnter wässriger Base.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Licht und Wärme fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Iodo-L-tyrosine |
Schmelzpunkt | 210°C (decomposition) |
Farbe | Weiß |
Beilstein | 2941266 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in dilute aqeous acid and dilute aqeous base. |
Formelmasse | 307.09 |
Reinheit (%) | 98% |
Menge | 1 g |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Physikalische Form | Pulver |