Learn More
Thermo Scientific Chemicals 3-Iodo-L-Tyrosin, 97 %
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Iodo-L-tyrosine |
Schmelzpunkt | 196.0°C to 198.0°C |
CAS Min. % | 96.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Farbe | Weiß |
Schwermetalle (als Pb) | 20ppm max. |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Infrarotspektrum | Echt |
Merck Index | 15, 5090 |
Verpackung | Glasflasche |