Learn More
3-Iod-1-Methyl-1H-Pyrazol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10652665
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 92525-10-5
Summenformel C4H5IN2
Molekulargewicht (g/mol) 208.002
MDL-Nummer MFCD08435890
InChI-Schlüssel SITJXRWLFQGWCB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13334057
IUPAC-Name 3-iodo-1-Methylpyrazol
SMILES CN1C=CC(=N1)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 3-iodo-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-3-iodopyrazole, 1h-pyrazole, 3-iodo-1-methyl, 3-iodo-1-methy-1h-pyrazole, iodo-n-methylpyrazole, 3-idio-1-methylpyrazole, 3-iodanyl-1-methyl-pyrazole, 1h-pyrazole,3-iodo-1-methyl, 3 5-iodopyrazole, 1-me
Formelmasse 208
Reinheit (%) 97%