Learn More
3-Hydroxybuttersäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10245110
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 300-85-6
Summenformel C4H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 104.11
MDL-Nummer MFCD00004546
InChI-Schlüssel WHBMMWSBFZVSSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxybutyric acid, butanoic acid, 3-hydroxy, beta-hydroxybutyric acid, dl-beta-hydroxybutyric acid, beta-hydroxybuttersaeure, 3 hba, 3-hydroxybuttersaeure, beta-hydroxy-n-butyric acid, 3 hydroxybutyrate, butyric acid, 3-hydroxy
PubChem CID 441
ChEBI CHEBI:20067
IUPAC-Name 3-Hydroxybutansäure
SMILES CC(CC(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxybutyric acid
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.1260g/mL
Siedepunkt 118.0°C to 120.0°C (2.0 mmHg)
Flammpunkt 112°C
Prozentgehaltsbereich 95&percent;
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH(OH)CH2CO2H
Brechungsindex 1.4420 to 1.4440
Menge 10 g
Beilstein 03, 307
Fieser 14,178
Merck Index 15, 4855
Relative Dichte 1.126
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: >10% in water. Other solubilities: soluble in alcohol,ether
Formelmasse 104.11
Reinheit (%) 95%
Güte Technisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Hydroxybutyric acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.