Learn More
3-Hydroxybenzhydrazid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Hydroxybenzhydrazide |
Schmelzpunkt | 157°C to 159°C |
Summenformel | C7H8N2O2 |
Menge | 1 g |
Beilstein | 638933 |
Synonym | 3-hydroxybenzhydrazide, 3-hydroxybenzoic hydrazide, m-hydroxybenzohydrazide, m-hydroxybenzhydrazide, 3-hydroxybenzoylhydrazine, benzoylhydrazine, m-hydroxy, 3-???phenol, 3-hydroxy benzhydrazide, 3-hydroxy benzohydrazide, 3-hydroxy-benzohydrazide |
InChI-Schlüssel | OACGSLLKFCMXSX-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C1=CC(=CC(=C1)O)C(=O)NN |
IUPAC-Name | 3-Hydroxybenzohydrazid |
Molekulargewicht (g/mol) | 152.15 |