Learn More
3-Hydroxybenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
3-Hydroxybenzaldehyde is used as an ionophore, during the development of an highly selective and sensitive PVC membrane sensor, which can be used as a Tb3+ ion selective electrode.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Hydroxybenzaldehyd wird als Ionophor bei der Entwicklung eines hochselektiven und -empfindlichen PVC-Membransensors verwendet, der als Tb3+ ionenselektive Elektrode verwendet werden kann.
Löslichkeit
Löslich in DMSO und Methanol
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
3-Hydroxybenzaldehyd wird als Ionophor bei der Entwicklung eines hochselektiven und -empfindlichen PVC-Membransensors verwendet, der als Tb3+ ionenselektive Elektrode verwendet werden kann.
Löslichkeit
Löslich in DMSO und Methanol
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Hydroxybenzaldehyde |
Schmelzpunkt | 102°C to 105°C |
Siedepunkt | 191°C (50 mmHg) |
Menge | 100 g |
Beilstein | 507099 |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in DMSO and Methanol |
Formelmasse | 122.12 |
Reinheit (%) | 97% |