Learn More
3-Hydroxy-5-(trifluormethyl)-Propionsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11366529
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 328-69-8
Summenformel C8H5F3O3
Molekulargewicht (g/mol) 206.12
MDL-Nummer MFCD07368783
InChI-Schlüssel BJUOAPFXYPEEMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxy-5-trifluoromethyl benzoic acid, 3-hydroxy-5-trifluoromethyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-hydroxy-5-trifluoromethyl, 3-hydroxy-5-trifluoromethylbenzoicacid, acmc-1cprz, ksc496i2d, 3-carboxy-5-hydroxybenzotrifluoride, 3-carboxy-5-trifluoromethyl phenol, 5-hydroxy-3-trifluoromethyl-benzoic acid, 5-hydroxy-3-trifluoromethyl benzoic acid
PubChem CID 2783146
IUPAC-Name 3-hydroxy-5-(trifluormethyl)benzoesäure
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Schmelzpunkt 191°C to 193°C
Menge 1 g
Formelmasse 206.12
Reinheit (%) 99%