Learn More
3-Hydroxy-3-methyl-2-butanon 92 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10428080
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115-22-0
Summenformel C5H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 102.13
MDL-Nummer MFCD00004460
InChI-Schlüssel BNDRWEVUODOUDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxy-3-methyl-2-butanone, 3-methylacetoin, methylacetoin, 2-butanone, 3-hydroxy-3-methyl, dimethylacetylcarbinol, 2-hydroxy-2-methyl-3-butanone, 2-methyl-2-hydroxybutan-3-one, 1-hydroxy-1-methylethyl methyl ketone, 3-hydroxy-3-methyl-butan-2-one, 3-hydroxy-3-ethylbutanone
PubChem CID 8261
IUPAC-Name 3-Hydroxy-3-Methylbutan-2-on
SMILES CC(=O)C(C)(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxy-3-methyl-2-butanone
Namenshinweis 92%
CAS Min. % 90.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis Gelb oder Rot
Dichte 0.9700g/mL
Siedepunkt 140°C to 141°C
Flammpunkt 42°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 90% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2C(OH)COCH3
Brechungsindex 1.4145 to 1.4165
Menge 25 g
Beilstein 01, 832
Relative Dichte 0.97
Formelmasse 102.13
Reinheit (%) 92%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Hydroxy-3-methyl-2-butanone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.