Learn More
(3-Glycidoxypropyl)trimethoxysilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
(3-Glycidoxypropyl)trimethoxysilane is used in the production of carbon steel and its pre treatment favors the dry and wet adhesion of epoxy coating. It is also used to prepare epoxy-functionalized silica nanoparticles, which gives a reactive surface for one-step and high-density protein immobilization. It serves as a coupling agent and adhesion promoter.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(3-Glycidoxypropyl)trimethoxysilan wird bei der Produktion von Kohlenstoffstahl verwendet und seine Vorbehandlung begünstigt die trockene und nasse Adhäsion der Epoxidbeschichtung. Es wird auch zur Herstellung von mit Epoxidharz funktionalisierten Silika-Nanopartikeln verwendet, die eine reaktive Oberfläche für die Proteinimmobilisierung in einem Schritt und mit hoher Dichte bieten. Es dient als Kopplungsmittel und Haftvermittler.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkoholen, Ketonen und aliphatischen oder aromatischen Kohlenwasserstoffen. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
(3-Glycidoxypropyl)trimethoxysilan wird bei der Produktion von Kohlenstoffstahl verwendet und seine Vorbehandlung begünstigt die trockene und nasse Adhäsion der Epoxidbeschichtung. Es wird auch zur Herstellung von mit Epoxidharz funktionalisierten Silika-Nanopartikeln verwendet, die eine reaktive Oberfläche für die Proteinimmobilisierung in einem Schritt und mit hoher Dichte bieten. Es dient als Kopplungsmittel und Haftvermittler.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkoholen, Ketonen und aliphatischen oder aromatischen Kohlenwasserstoffen. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 119°C to 121°C (2mmHg) |
Chemischer Name oder Material | (3-Glycidoxypropyl)trimethoxysilane |
Schmelzpunkt | <-70°C |
Menge | 25 g |
Beilstein | 4308125 |
Flammpunkt | 135°C (275°F) |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with alcohols,ketones and aliphatic or aromatic hydrocarbons. Immiscible with water. |
Formelmasse | 236.34 |
Reinheit (%) | 97% |
Geruch | Geruchsneutral |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.