Learn More
3-Formylbenzenboronsäure, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Formylbenzeneboronic acid |
Schmelzpunkt | 109°C to 113°C |
Menge | 25 g |
Beilstein | 3030769 |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
Formelmasse | 149.94 |