Learn More
3-Formyl-1H-Indol-7-Carbonsäure, ≥95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Formyl-1H-indole-7-carboxylic acid |
CAS | 317854-65-2 |
CAS Min. % | 95.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Summenformel | C10H7NO3 |
MDL-Nummer | MFCD00550642 |
Menge | 1 g |
Synonym | 7-carboxy-3-formyl-1h-indole, 3-formylindole-7-carboxylic acid, 1h-indole-7-carboxylicacid, 3-formyl, 1h-indole-7-carboxylic acid, 3-formyl, 3-formyl-indole-7-carboxylic acid, 7-carboxy-1h-indole-3-carboxaldehyde |
InChI-Schlüssel | HABYJDPNVBUDGD-UHFFFAOYSA-N |