Learn More
3-Fluorobenzylamine, 97%, Maybridge
Artikelnummer. 10641115
Click to view available options
Menge:
10 g
Verpackung:
Amber Glass Bottle
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluorobenzylamine
CAS 100-82-3
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.09g/mL
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Amber Glass Bottle
Summenformel C7H8FN
Strukturformel FC6H4CH2NH2
Brechungsindex 1.5135 to 1.5155 (20°C, 589nm)
MDL-Nummer MFCD00008113
Menge 10 g
Synonym 3-fluorobenzylamine, 3-fluorophenyl methanamine, m-fluorobenzylamine, benzenemethanamine, 3-fluoro, 1-3-fluorophenyl methanamine, 3-fluoro-benzylamine, benzylamine, m-fluoro, 3-fluorophenyl methylamine, m-fluorobenzyl amine, 3-fluorobenzyl amine
InChI-Schlüssel QVSVMNXRLWSNGS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC(=C1)F)CN
IUPAC-Name (3-fluorphenyl)methanamin
Molekulargewicht (g/mol) 125.146
PubChem CID 66853
Formelmasse 125.15
Reinheit (%) ≥96.0%
Physikalische Form Liquid