Learn More
3-Fluorbenzolsulfonamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11926871
Click to view available options
Menge:
1 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluorobenzenesulfonamide
CAS 1524-40-9
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 131.1°C to 132.7°C
Farbe Weiß bis braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H6FNO2S
Strukturformel FC6H4SO2NH2
Menge 1 g
Synonym 3-fluorobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 3-fluoro, 3-fluorobenzenesulphonamide, 3-fbsa, 2weo, pubchem11762, acmc-20a5kf, 3-fluoranylbenzenesulfonamide, ksc180k2p, 3-fluorobenzenesulfonamide
InChI-Schlüssel CRINBBOGNYCAOV-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)N)F
IUPAC-Name 3-Fluorbenzolsulfonamid
Molekulargewicht (g/mol) 175.18
PubChem CID 150924
Formelmasse 175.18
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Festes oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Fluorobenzenesulfonamide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.