Learn More
3-Fluoranisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444333
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
250 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 456-49-5
Summenformel C7H7FO
Molekulargewicht (g/mol) 126.13
MDL-Nummer MFCD00000335
InChI-Schlüssel MFJNOXOAIFNSBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoroanisole, m-fluoroanisole, benzene, 1-fluoro-3-methoxy, 1-fluoro-3-methoxy-benzene, 2-fluoro-4-methoxybenzene, fr co1 wln, 3-fluoroanisol, 3-fluoro-anisole, 3-fluoro anisole, anisole, m-fluoro
PubChem CID 9975
IUPAC-Name 1-Fluor-3-Methoxybenzol
SMILES COC1=CC=CC(F)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoroanisole
Schmelzpunkt -35°C
Dichte 1.104
Siedepunkt 158°C to 159°C
Flammpunkt 43°C (109°F)
Brechungsindex 1.489
Menge 10 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1858895
Formelmasse 126.13
Reinheit (%) 99%
Name des Produkts
3-Fluoranisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >