Learn More
3-Fluor-5-(pentafluorthio)-Benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15447207
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1448319-13-8
Summenformel C7H4F6O2S
Molekulargewicht (g/mol) 266.157
MDL-Nummer MFCD16652421
InChI-Schlüssel WQRFQFPUMUJGOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-5-pentafluorosulfur benzoic acid, 3-fluoro-5-pentafluoro-??-sulfanyl benzoic acid, 3-fluoro-5-pentafluorothio benzoic acid, 3-fluoro-5-pentafluoro-lambda6-sulphanyl benzoic acid
PubChem CID 66523461
IUPAC-Name 3-fluor-5-(pentafluor-$l^{6}-sulfanyl)benzoesäure
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)S(F)(F)(F)(F)F)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzoic acid
Menge 250 mg
Formelmasse 266.16
Reinheit (%) 97%