Learn More
3-Fluor-2-(trifluormethyl)-Benzolborsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15493527
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 261951-80-8
Summenformel C8H4F4O2
Molekulargewicht (g/mol) 208.11
MDL-Nummer MFCD01631565
InChI-Schlüssel CDGGKKODENBDJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-2-trifluoromethyl benzoic acid, pubchem4760, 3-fluoro-2-trifluoromethylbenzoicacid, 2-trifluoromethyl-3-fluorobenzoic acid, 3-fluoro-2-trifluoromethyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-fluoro-2-trifluoromethyl
PubChem CID 2774780
IUPAC-Name 3-Fluor-2-(trifluormethyl)-Benzoesäure
SMILES OC(=O)C1=C(C(F)=CC=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Schmelzpunkt 118°C to 121°C
Menge 250 mg
Formelmasse 208.11
Reinheit (%) 97%