Learn More
3-Ethoxy-4-Methoxybenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414487
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2651-55-0
Summenformel C10H11O4
Molekulargewicht (g/mol) 195.20
MDL-Nummer MFCD00276591
InChI-Schlüssel DMSAIFTWQMXOBE-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzoic acid,3-ethoxy-4-methoxy, maybridge1_005010, 3-ethoxy-4-methoxybenzoicacid, acmc-1cqm3
PubChem CID 2822957
IUPAC-Name 3-ethoxy-4-methoxybenzoesäure
SMILES CCOC1=CC(=CC=C1OC)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Ethoxy-4-methoxybenzoic acid
Schmelzpunkt 156°C to 160°C
Menge 5 g
Formelmasse 196.2
Reinheit (%) 98%