Learn More
3-Diethoxyphosphoryloxy-1,2,3-benzotriazin-4(3H)-on, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Diethoxyphosphoryloxy-1,2,3-benzotriazin-4(3H)-one |
Schmelzpunkt | 71°C to 76°C |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 299.22 |
Reinheit (%) | 98% |