Learn More
Thermo Scientific Chemicals 3'-Desoxyuridin
Artikelnummer. 15446959
Click to view available options
Menge:
25 mg
Ein potentielles Anti-Krebs- und Anti-Viren-Mittel
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3'-Deoxyuridine
CAS 7057-27-4
Farbe Weiß
Summenformel C9H12N2O5
MDL-Nummer MFCD00079153
Menge 25 mg
Synonym 3'-deoxyuridine, uridine, 3'-deoxy, 1-2r,3r,5s-3-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 1-2r,3r,5s-3-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4-dione, 3-deoxyuridine, 1-2r,3r,5s-3-hydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-3h-pyrimidine-2,4-dione, uridine, 3/'-deoxy, 1-2r,3r,5s-3-hydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl pyrimidine-2,4-dione
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO,methanol,or water; Also soluble in dichloromethane /n
InChI-Schlüssel QOXJRLADYHZRGC-SHYZEUOFSA-N
SMILES C1C(OC(C1O)N2C=CC(=O)NC2=O)CO
IUPAC-Name 1-[(2R,3R,5S)-3-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
Molekulargewicht (g/mol) 228.204
PubChem CID 145984
Formelmasse 228.21
Physikalische Form Pulver