Learn More
3'-Deoxyadenosin, 98 %
Artikelnummer. 15456859
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
100 mg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73-03-0
Summenformel C10H13N5O3
Molekulargewicht (g/mol) 251.25
MDL-Nummer MFCD00037998
InChI-Schlüssel OFEZSBMBBKLLBJ-PNFQIUPPNA-N
Synonym cordycepin, 3'-deoxyadenosine, cordycepine, 9-cordyceposidoadenine, adenosine, 3'-deoxy, 9-beta-d-3'-deoxyribofuranosyl adenine, unii-gz8vf4m2j8, 9h-purine, 6-amino-9-3-deoxy-beta-d-ribofuranosyl, ccris 3233, gz8vf4m2j8
PubChem CID 6303
ChEBI CHEBI:29014
SMILES NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)C[C@H]3O)C2=NC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3'-Deoxyadenosine
Farbe Weiß
Menge 25 mg
UN-Nummer UN2811
Beilstein 35194
Merck Index 14,2529
IUPAC-Name (2R,3R,5S)-2-(6-Aminpurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol
Formelmasse 251.24
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver