Learn More
3-Cyanobenzoesäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490308
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1877-72-1
Summenformel C8H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 147.133
MDL-Nummer MFCD00002486
InChI-Schlüssel GYLKKXHEIIFTJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-cyanobenzoic acid, benzoic acid, 3-cyano, 3-carboxybenzonitrile, 3-cyano-benzoic acid, 3-cyanobenzoicacid, benzoic acid, m-cyano, unii-d2gc692d78, 3-cyano-benzoicacid, m-carboxybenzonitrile, 3-cyano benzoic acid
PubChem CID 15875
IUPAC-Name 3-Cyanobenzoesäure
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Cyanobenzoic acid
Schmelzpunkt 219°C to 224°C
Menge 100 g
Beilstein 1862566
Formelmasse 147.13
Reinheit (%) ≥98%