Learn More
3-Cyanobensulfonamid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11476610
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3118-68-1
Summenformel C7H6N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 182.197
MDL-Nummer MFCD02089633
InChI-Schlüssel LTOFQPCBIZPXFH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2808718
IUPAC-Name 3-cyanobenzolsulfonamid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)N)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Cyanobenzenesulfonamide
Schmelzpunkt 151°C to 153°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Synonym 3-cyanobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 3-cyano, benzenesulfonamide, 3-cyano-9ci, 3-sulfamoylbenzonitrile, acmc-1bmnw, maybridge1_003980, 3-cyano-benzenesulfonamide, 3-cyanobenzenesulfonamide, benzenesulfonamide,3-cyano-9ci
Formelmasse 182.2
Reinheit (%) 98%