Learn More
3-Cyanbenzolboronsäurepinakolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Cyanobenzeneboronic acid pinacol ester |
Schmelzpunkt | 78°C to 82°C (decomposition) |
Farbe | Weiß |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 229.09 |
Reinheit (%) | 97% |
Physikalische Form | Fest |