Learn More
3-Cyano-5 -Fluorophenylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10227657
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Cyano-5-fluorophenylboronic acid
CAS 304858-67-1
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H5BFNO2
MDL-Nummer MFCD09263608
Menge 1 g
Synonym 3-cyano-5-fluorophenyl boronic acid, 3-cyano-5-fluorobenzeneboronic acid, 3-borono-5-fluorobenzonitrile, boronic acid, 3-cyano-5-fluorophenyl-9ci, boronic acid, 3-cyano-5-fluorophenyl, pubchem17351, acmc-1csdr, ksc495g6d, 3-cyano-5-fluorophenylboronicacid
InChI-Schlüssel DLYWCECHXBOCAS-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)C1=CC(=CC(F)=C1)C#N
IUPAC-Name (3-Cyan-5-fluorphenyl)boronsäure
Molekulargewicht (g/mol) 164.93
PubChem CID 23435605
Formelmasse 164.93
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Cyano-5-fluorophenylboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.