Learn More
3-Cyan-2-fluorbenzolboronsäurepinakolester, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15477046
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1218791-15-1
Summenformel C13H15BFNO2
Molekulargewicht (g/mol) 247.076
MDL-Nummer MFCD11506358
InChI-Schlüssel BDIHSSFYJYXWRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 3-cyano-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 3-cyano-2-fluorophenylboronic acid,pinacol ester, 3-cyano-2-fluorophenylboronic acid, pinacol ester, 3-cyano-2-fluoro benzene boronic acid, pinacol ester, 2-fluoro-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, benzonitrile, 2-fluoro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 53217116
IUPAC-Name 2-Fluor-3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Benzonitril
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C(=CC=C2)C#N)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Cyano-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Menge 1 g
Formelmasse 247.07
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Fest