Learn More
3-(Chlormethyl)-5-(2-furyl)isoxazol, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10259772
Click to view available options
Menge:
1 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Chloromethyl)-5-(2-furyl)isoxazole
CAS 848658-70-8
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Summenformel C8H6ClNO2
MDL-Nummer MFCD07329988
Menge 1 g
Synonym 3-chloromethyl-5-2-furyl isoxazole, 3-chloromethyl-5-furan-2-yl-1,2-oxazole, isoxazole,3-chloromethyl-5-2-furanyl, 3-chloromethyl-5-furan-2-yl isoxazole
InChI-Schlüssel IPIMDVOPXIOKAK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=COC(=C1)C2=CC(=NO2)CCl
IUPAC-Name 3-(Chlormethyl)-5-(Furan-2-yl)-1,2-Oxazol
Molekulargewicht (g/mol) 183.591
PubChem CID 4962799
Formelmasse 183.59
Reinheit (%) 97%