Learn More
3-Chlorocinnamisäure, überwiegend trans, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Chlorocinnamic acid |
Namenshinweis | predominantly trans |
Schmelzpunkt | 161°C to 164°C |
Menge | 10 g |
Beilstein | 2207378 |
Formelmasse | 182.61 |
Reinheit (%) | ≥98% |